Vai a
LB8
Latex beads, polystyrene
0.8 μm mean particle size
Sinonimo/i:
Latex Beads, Latex Microspheres, laboratory latex beads, latex sphers
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
85,00 €
2 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
141,00 €
15 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
484,00 €
459,80 €
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.150,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
MDL number:
85,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
mean particle size
0.8 μm
General description
Polystyrene microparticles are stabilizedcolloidal particles that possess a negative charge and are synthesized by thepolymerization of styrene under conditions that induce spontaneous coalescentbead formation. Due to their versatility, these beads can be used in antibody-mediatedagglutination diagnostics, electron microscopy, cell counter calibration, andphagocytosis experiments.
Application
Polystyrene latex beads have been used:
  • inthe flow cytometric assay of endothelial microparticles (EMPs)
  • in thedetection of capsular polysaccharide (CPS) antibody/antigen latex agglutinationtest
  • to evaluate the phagocytic activity in hemocytes of shrimps
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
LB3LB5LB1
vibrant-m
LB8
Latex beads, polystyrene
vibrant-m
LB3
Latex beads, polystyrene
vibrant-m
LB5
Latex beads, polystyrene
vibrant-m
LB1
Latex beads, polystyrene
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
mean particle size
0.8 μm
mean particle size
0.3 μm
mean particle size
0.46 μm
mean particle size
0.1 μm
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Effects of traditional medical herbs ?minor bupleurum decoction? on the non-specific immune responses of white shrimp (Litopenaeus vannamei)
Yu-Sheng, et al.
Fish & Shellfish Immunology, 218-225, 84(1-842) (2017)
Humoral immune responses following experimental infection of goats with Mycoplasma capricolum subsp. capri pneumoniae
John B M, et al.
Veterinary Microbiology, 84(1-2) (2002)
AGE/RAGE-Induced EMP Release via the NOX-Derived ROS Pathway
Ying-Hua C, et al.
Journal of Diabetes Research (2018)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
LB8-1ML04061838108258
LB8-15ML04061838088147
LB8-100ML04061838208507
LB8-2ML04061838208514