Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 113,00 € | |
| 2 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 202,00 € | |
| 15 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 750,00 € |
Informazioni su questo articolo
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
mean particle size
0.46 μm
General description
Polystyrene microparticles are negativelycharged- stabilized colloidal particles. These microparticles are synthesizedby the polymerization of styrene under conditions that produce coalescent beadformation. Polystyrene latex beads have a broad range of applications such as cellcounter calibration, antibody-mediated agglutination diagnostics, electronmicroscopy, and phagocytosis experiments.
Application
Polystyrene latex beads have been used as a component of an artificial device to draw blood from mice. It has also been used as a component of the protein-free latex meal for the extraction of the peritrophic matrix (PM) from female Anopheles gambiae.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| mean particle size 0.46 μm | mean particle size 0.1 μm | mean particle size 0.3 μm | mean particle size 0.8 μm |
| composition Solids, 10% | composition Solids, 10% | composition Solids, 10% | composition Solids, 10% |
| packaging pack of 1 mL, pack of 2 mL, pack of 15 mL | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL | packaging pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Presence of chitinase and beta-N-acetylglucosaminidase in the Aedes aegypti: a chitinolytic system involving peritrophic matrix formation and degradation
Benedito P D F, et al.
Insect Biochemistry and Molecular Biology, 32(12), 1723-1729 (2002)
Rapid Induction by a Blood Meal of a Carboxypeptidase Gene in the Gut of the Mosquito Anopheles gambiae
Marten J E, et al.
Insect Biochemistry and Molecular Biology, 27(12), 1063-1072 (1997)
The Anopheles gambiae adult midgut peritrophic matrix proteome
Dinglasan R R, et al.
Insect Biochemistry and Molecular Biology, 39(2), 125-134 (2009)
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| LB5-15ML | 04061838208484 |
| LB5-1ML | 04061838108234 |
| LB5-2ML | 04061838208491 |