Vai a
L6715
Biocoll
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Sinonimo/i:
Separation Medium
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
246,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
sterility
sterile-filtered, sterile
product line
BioReagent
form
liquid
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
density
1.077 g/mL at 25 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
Used to create a density medium for the purification of lymphocytes and other mononuclear cells. Histopaque®-1077 is a solution of polysucrose and sodium diatrizoate, adjusted to a density of 1.077 +/- 0.001 g/ml. This medium facilitates rapid recovery of viable lymphocytes from small volumes of whole blood. This technique is suitable for use in cell mediated lympholysis and for human lymphocyte antigen (HLA)2 typing. It may also be employed as the initial isolation step prior to enumeration of T-, B-, and ‘null′ lymphocytes.
Legal Information
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
14660CH4281H4409
Biocoll liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Sigma-Aldrich
L6715
Biocoll
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
500
Quality Level
500
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)