Documenti
14660C
SAFC
EX-CELL® Sp2/0 Serum-Free Medium for Sp2/0 Cells, Chemically Defined
Animal-component free, Protein free, Chemically defined, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Livello qualitativo
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
L-glutamine: no
glucose: 4.0 g/L
HEPES: 7.5 mM
NaHCO3: 1.05 g/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Note legali
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.