Vai a
L6641
Lignoceric acid
≥99% (GC)
Sinonimo/i:
Tetracosanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
50,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
261,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
889,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.390,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)22COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.64
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-180-7
Beilstein/REAXYS Number:
1728237
MDL number:
50,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26)
InChI key
QZZGJDVWLFXDLK-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T6543H3398H9631
Lignoceric acid ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
L6641
Lignoceric acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lignoceric acid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)