Vai a
H3398
DL-β-Hydroxylauric acid
≥99% (GC)
Sinonimo/i:
3-Hydroxydodecanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
383,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.32
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
383,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
solid
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C12H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11(13)10-12(14)15/h11,13H,2-10H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
MUCMKTPAZLSKTL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-3-Hydroxydodecanoic acid (3HDD) is a racemic mixture of D- and L-3HDD. 3-hydroxydodecanoic acid is found as a monomer in the construction of polyhydroxyalkanoates. 3HDD is used to study the roles of β-hydroxy fatty acids in chronic inflammation and insulin resistance and the biosynthesis of diffusible signal factors involved in quorum sensing.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H4398H9631H4148
assay
≥99% (GC)
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥98%
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)