Vai a
J4080
JTE-013
≥98% (HPLC), sphingosine 1-phosphate (S1P) receptor antagonist, powder
Sinonimo/i:
1-[1,3-Dimethyl-4-(2-methylethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-(2,6-dichloro-4-pyridinyl)-semicarbazide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
151,00 €
128,35 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
595,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19N7OCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.29
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
128,35 €
Prezzo di listino151,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
JTE-013, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1nc(cc(c1)NC(=O)NNc2nc3[n](nc(c3c(c2)C(C)C)C)C)Cl
InChI
1S/C17H19Cl2N7O/c1-8(2)11-7-14(22-16-15(11)9(3)25-26(16)4)23-24-17(27)20-10-5-12(18)21-13(19)6-10/h5-8H,1-4H3,(H,22,23)(H2,20,21,24,27)
InChI key
RNSLRQNDXRSASX-UHFFFAOYSA-N
Application
JTE-013 has been used in in vitro blood−brain barrier (BBB) and blood−tumor barrier (BTB) assays.
Biochem/physiol Actions
JTE-013 is a selective sphingosine 1-phosphate (S1P) receptor antagonist.
JTE-013 is a selective sphingosine 1-phosphate (S1P) receptor antagonist. JTE-013 is highly selective for S1P2 (EDG-5). It inhibits S1P binding to human S1P2 receptors with an IC50 value of 17.6 nM. At concentrations up to 10 mM, JTE-013 displays 4.2% inhibition of S1P3 and does not antagonise S1P1.
JTE-013 can enhance the excitability of small-diameter sensory neurons. It has the ability to repress sphingosine 1-phosphate (S1P)-mediated cellular migration.
Features and Benefits
This compound is featured on the Lysophospholipid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0766SML2810SML1145
JTE-013 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
J4080
JTE-013
GSK343 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0766
GSK343
ML303 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1145
ML303
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
, white to beige to brown
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)