Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 170,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 644,00 € |
Informazioni su questo articolo
170,00 €
Nome del prodotto
GSK343, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, white to beige to brown
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(CC1)CCN1C2=NC=CC(C3=CC4=C(C=NN4C(C)C)C(C(NCC5=C(CCC)C=C(C)NC5=O)=O)=C3)=C2
InChI
1S/C31H39N7O2/c1-6-7-23-14-21(4)35-31(40)26(23)18-33-30(39)25-15-24(16-28-27(25)19-34-38(28)20(2)3)22-8-9-32-29(17-22)37-12-10-36(5)11-13-37/h8-9,14-17,19-20H,6-7,10-13,18H2,1-5H3,(H,33,39)(H,35,40)
InChI key
ULNXAWLQFZMIHX-UHFFFAOYSA-N
Application
- as an inhibitor of enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) to assess the impact of chromatin condensation on cell migration
- as histone methyl transferase inhibitor, to suppress the Polyandrocarpa misakiensis, mitochondrial non-coding-region (NCR) PmNCR reporter gene expression, facilitated by TC14-3
- as a supplement in the growth medium to inhibit the generation of H3K27me3 or to inhibit RNA polymerase II
- as EZH2 inhibitor to treat castration-resistant neuroendocrine prostate cancer (CRPC-NE)
Biochem/physiol Actions
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color , white to beige to brown | color white to beige |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?