Vai a
HT901
Crystal Violet Solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
8 fl oz
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
74,40 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H30ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.98
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3580948
74,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2.3%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
4.6
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Application
Kit component of Gram Stain kits HT90A and HT90T (for staining of heat-fixed films and tissue, respectively).
Other Notes
HT901 is composed of 2.3% certified crystal violet, 0.1% ammonium oxalate monohydrate, and 20% ethyl alcohol, SD3A.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HT90132V526561135
Crystal Violet suitable for microscopy
Sigma-Aldrich
61135
Crystal Violet
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
concentration
2.3%
concentration
2.3%
concentration
1%
concentration
-
form
solution
form
solution
form
aqueous solution
form
powder
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Crystal Violet Solution
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
100.0 °F - closed cup
flash_point_c
37.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
548-62-9 + 67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  2. Is Product HT901, Crystal violet solution, used as part of a kit?
    1 risposta
    1. Although available separately, this solution is also a component of Gram Stain kits HT90A and HT90T (for staining of heat-fixed films and tissue, respectively).
      Utile?
  3. What is the formulation of Product HT901, Crystal violet solution?
    1 risposta
    1. HT901 is composed of:certified Crystal Violet, 2.3%Ammonium Oxalate, 0.1%20% denatured ethyl alcohol.
      Utile?
  4. Is Product HT901, Crystal violet solution, suitable for colony staining, migration or plaque staining?
    1 risposta
    1. We recommend Product No. C0775 (Crystal Violet, certified by the Biological Stain Commission), or Product No. 93770 (Tuerk's solution) for these stains, rather than diluting down the relatively high concentration of Crystal Violet (2.3%) in HT901 to approximately 0.1%.  Product HT901 was formulated for use in the Gram Stain procedure. The product's performance has not been tested for use in colony staining, migration or plaque assays.