Vai a
HT90132
Crystal Violet Solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
119,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H30ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.98
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3580948
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2.3%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
4.6
application(s)
hematology
histology
microbiology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Application
Intended for use in the Gram Stain Procedure No. HT90.
Other Notes
Contains 2.3% certified crystal violet, 0.1% ammonium oxalate and 20% ethyl alcohol, SD3A.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HT901V5265C0775
Crystal Violet certified by the BSC
Sigma-Aldrich
C0775
Crystal Violet
description
-
description
-
description
1%, aqueous solution
description
certified by the BSC
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
concentration
2.3%
concentration
2.3%
concentration
1%
concentration
-
form
solution
form
solution
form
aqueous solution
form
powder
application(s)
hematology
histology
microbiology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Crystal Violet Solution
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
100.0 °F - closed cup
flash_point_c
37.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
548-62-9 + 67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)