Vai a
H7752
Serotonin creatinine sulfate monohydrate
≥99% (TLC), powder, neurotransmitter
Sinonimo/i:
3-[2-Aminoethyl]-5-hydroxyindole creatinine sulfate complex, 5-HT, 5-Hydroxytryptamine creatinine sulfate complex
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
19,40 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
36,80 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
61,70 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
226,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
886,00 €
753,10 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
3.410,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H19N5O2 · H2O4S · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
405.43
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
19,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Serotonin creatinine sulfate monohydrate, powder
form
powder
Quality Segment
color
white to off-white
solubility
0.1 M HCl: soluble (Solutions should be freshly prepared.), 95% ethanol: very slightly soluble (Solutions should be freshly prepared.), absolute ethanol: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.CN1CC(=O)NC1=N.NCCc2c[nH]c3ccc(O)cc23
InChI
1S/C10H12N2O.C4H7N3O.H2O4S.H2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;1-7-2-3(8)6-4(7)5;1-5(2,3)4;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;2H2,1H3,(H2,5,6,8);(H2,1,2,3,4);1H2
InChI key
BKCXVJIGPVULPX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR3A(3359)
Application
Serotonin creatinine sulfate monohydrate has been used:
  • to study its effect on the feeding motions in Caenorhabditis elegans
  • to study the chronotropic responses of serotonin (5-HT) in the zebrafish heart[1]
  • to study the effect of serotonin on isthmus peristalsis
Biochem/physiol Actions
Neurotransmitter.
Serotonin creatinine sulfate stimulates neuronal production of catecholamine.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H9523SML0640A1755
Serotonina powder
Sigma-Aldrich
H9523
Serotonina
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
0.1 M HCl: soluble (Solutions should be freshly prepared.), absolute ethanol: insoluble, 95% ethanol: very slightly soluble (Solutions should be freshly prepared.)
solubility
H2O: 17 mg/mL, 0.1 M HCl: 22 mg/mL, ethanol: 5.3 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
H2O: 50 mg/mL (solutions should be freshly prepared.), alcohol: insoluble
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to brown
color
white to off-white
Gene Information
human ... HTR3A(3359)
Gene Information
human ... HTR3A(3359)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)