Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
H9523
Sigma-Aldrich
Serotonina
Serotonin hydrochloride
1 recensori su 2 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
≥98%, powder, neurotransmitter
Sinonimo/i:
3-(2-aminoetil)-5-idrossiindolo, 5-HT, 5-idrossitriptamina
Scegli un formato
25 MG
65,20 €
100 MG
200,00 €
250 MG
435,00 €
1 G
1.150,00 €
65,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
65,20 €
100 MG
200,00 €
250 MG
435,00 €
1 G
1.150,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.68
Beilstein:
3570963
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
65,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Serotonina, powder
Saggio
≥98%
Livello qualitativo
Stato
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
149-154 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 17 mg/mL
0.1 M HCl: 22 mg/mL
ethanol: 5.3 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H12N2O.ClH/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;1H
MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HTR3A(3359)
Descrizione generale
La serotonina è una molecola ubiquitaria presente in tutti gli animali con diversi effetti sul sistema nervoso centrale e periferico (SNC/SNP). La serotonina agisce come ormone e come mitogeno.[1] È prodotta nei terminali assonici presenti nel cervello.[2] Il potenziale d'azione induce il rilascio di serotonina che si diffonde attraverso le sinapsi per attivare i recettori postsinaptici. La serotonina svolge un ruolo cruciale nello sviluppo, nella respirazione, nella termoregolazione, nelle funzioni endocrine, cardiovascolari e gastrointestinali,[2] oltre ad avere un ruolo nei comportamenti di percezione sensoriale come il ciclo sonno-veglia, il sesso, l'umore, la memoria, l'aggressività, la sensibilità al dolore, l'apprendimento e la cognizione.[2] Influisce su diversi disturbi psichiatrici come la schizofrenia, l'anoressia nervosa, la depressione e una serie di disturbi d'ansia come il disturbo ossessivo-compulsivo, gli attacchi di panico e la fobia sociale. Variazioni nei livelli di serotonina sono associate ai disturbi della personalità relativi al controllo degli impulsi, come l'abuso di sostanze, il gioco d'azzardo, il disturbo da deficit di attenzione, il controllo ossessivo e l'aggressività.[3]
Applicazioni
La serotonina cloridrato èstata impiegata per: studiare i meccanismi degli antagonisti dei recettori della 5-idrossitriptaminaregolare la fibrosi negli sferoidi epatici[4], studiare i suoi effetti sullafosforilazione della chinasi regolata da segnali extracellulari (ERK) in cellule embrionali renali umane[5], in un saggio transwell, in un saggio di guarigione delle ferite e in un saggio di allotrapianto tumorale in una linea cellulare di carcinoma del colon[6]
Azioni biochim/fisiol
Neurotrasmettitore.
Caratteristiche e vantaggi
Questo composto è descritto nella pagina Biogenic Amine Transporters dell′Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (Manuale della classificazione dei recettori e della trasduzione dei segnali). Per visitare altre pagine del manuale, fare clic qui.
Nota sulla preparazione
Le soluzioni devono essere preparate al momento.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Soaleha Shams et al.
Behavioral neuroscience, 131(6), 492-504 (2017-12-01)
Social isolation can be used to study behavioral, neural, and hormonal mechanisms that regulate interactions in social animals. Although isolation effects have been reported in social mammals and various fish species, systematic studies with isolated zebrafish are rare. Here, the
Sara Redenšek Trampuž et al.
Scientific reports, 14(1), 1396-1396 (2024-01-17)
Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) is a major health problem leading to liver fibrosis and hepatocellular carcinoma, among other diseases, and for which there is still no approved drug treatment. Previous studies in animal models and in LX-2 cells have indicated a
Serotonin Receptors
Nichols David E and Nichols Charles D.
Chemical Reviews (2008)
Vinay Kumar Sharma et al.
Research square (2023-02-16)
5-Hydroxy tryptamine receptor 1E (5-HTR1E) is reported to activate cAMP and ERK pathways via its ligands and binding partners, but the detailed mechanism underlying the serotonin induced 5-HTR1E signaling is still not known. In the present study, we determined the
Rhian Stavely et al.
Inflammatory bowel diseases, 24(5), 1021-1034 (2018-04-19)
Serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) has been linked with several inflammation-associated intestinal diseases, including ulcerative colitis (UC). The largest pool of 5-HT in the body is in enterochromaffin (EC) cells located throughout the intestinal tract. EC cells are mechanosensitive and detect noxious
Articoli
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Domande
1–8 di 8 domande  
  1. Hello, what colour is the solution supposed to be when dissolved? Best, Anaïs
    1 risposta
    1. When prepared in water at 100 mg/mL, this material is expected to be clear to very slightly hazy in solution. While there is no specification for the color,
      historical records indicate a range of faint yellow to light brown in solution.
      Utile?
  2. Can it be stored -20C
    1 risposta
    1. The recommended storage temperature for this product is 2-8°C. In general, powder materials are not affected by freezer storage, however, this item has not been tested under these storage conditions.
      Utile?
  3. What is the purity of Product H9523, Serotonin hydrochloride?
    1 risposta
    1. This product must be at least 98% pure according to our specifications.  The purity for individual lots can be found on the certificate of analysis.
      Utile?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  5. Has Product H9523, Serotonin hydrochloride, been cell culture tested?
    1 risposta
    1. No. We do not test this product for cell culture suitability.
      Utile?
  6. What are the storage conditions for Product H9523, Serotonin hydrochloride?
    1 risposta
    1. This product is a powder and should be refrigerated at 2-8°C. We do not recommend storing solutions of this product.
      Utile?
  7. Can I store solutions of Product H9523, Serotonin hydrochloride?
    1 risposta
    1. Solutions of this product are unstable.  We recommend preparing this solution fresh for each application.
      Utile?
  8. Is Product H9523, Serotonin hydrochloride, the neurotransmitter serotonin?
    1 risposta
    1. This product is the neurotransmitter serotonin.  Other synonyms for this product are 3-(2-Aminoethyl)-5-hydroxyindole hydrochloride, 5-HT, and 5-Hydroxytryptamine hydrochloride.
      Utile?
Recensioni
1 recensori su 2 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Filtri attivi
  1. Decatur, GA
    • Recensione 1
    • Voti 0
    4 su 5 stelle.
    good experience
    We had a mix-up with the shipping of this product, and the company was great to work with getting it sorted out
    Traduci con Google
    Utile?
  2. 1 recensione solo con voto