Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 166,00 € 141,10 € | |
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 499,00 € |
Informazioni su questo articolo
141,10 €
Prezzo di listino166,00 €Risparmia il 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to tan
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CN(Cc1ccc(Cl)cc1)Cc2ccc(s2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H21ClN2O4S/c1-18(2,3)25-17(22)12-20(10-13-4-6-14(19)7-5-13)11-15-8-9-16(26-15)21(23)24/h4-9H,10-12H2,1-3H3
InChI key
WYSLOKHVFKLWOU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >5 mg/mL |
| color off-white to tan | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| G0673-25MG | 04061833024171 |
| G0673-5MG | 04061833024188 |