Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 87,30 € | |
| 100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 237,00 € |
Informazioni su questo articolo
87,30 €
form
solid
Quality Level
color
white
solubility
H2O: soluble (refrigerate if not used immediately.), methanol: slightly soluble, neutral and acidic solutions: stable (in basic solutions the free amine can oxidize easily)
SMILES string
Cl[H].OC(=O)C1=CCNCC1
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5;/h1,7H,2-4H2,(H,8,9);1H
InChI key
SUWREQRNTXCCBL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: soluble (refrigerate if not used immediately.), neutral and acidic solutions: stable (in basic solutions the free amine can oxidize easily), methanol: slightly soluble | solubility DMSO: ~1 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: slightly soluble, methanol: soluble | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL at 60 °C |
| color white | color yellow | color white | color - |
| Gene Information human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562) | Gene Information human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779) | Gene Information human ... ACE(1636) | Gene Information human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568), GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| G002-100MG | 04061832090887 |
| G002-25MG | 04061833623169 |