Vai a
F9634
DL-Fluorocitric acid barium salt
Sinonimo/i:
Barium Fluorocitrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
319,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.210,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H8F2O14Ba3
Numero CAS:
Peso molecolare:
826.16
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
319,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
impurities
≤5% acetic acid
Quality Segment
SMILES string
OC(CC([O-])=O)(C(C([O-])=O)F)C([O-])=O.OC(CC([O-])=O)(C(C([O-])=O)F)C([O-])=O
InChI
1S/C6H7FO7.Ba.2H/c7-3(4(10)11)6(14,5(12)13)1-2(8)9;;;/h3,14H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;
InChI key
LHKWNDHJHASTSC-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-Fluorocitric acid barium salt has been used as an astrocyte inhibitor in various experiments.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.00255241733202738
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
impurities
≤5% acetic acid
impurities
-
impurities
-
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Involvement of chemokine CXCL 11 in the development of morphine tolerance in rats with cancer-induced bone pain
Guo G, et al.
Journal of Neurochemistry, 141(4), 553-564 (2017)
Olga S Belozor et al.
Brain sciences, 9(4) (2019-04-25)
Astrogliosis is a pathological process that affects the density, morphology, and function of astrocytes. It is a common feature of brain trauma, autoimmune diseases, and neurodegeneration including spinocerebellar ataxia type 1 (SCA1), a poorly understood neurodegenerative disease. S100β is a
CXCL12/CXCR4 signaling contributes to neuropathic pain via central sensitization mechanisms in a rat spinal nerve ligation model
Liu ZY, et al.
CNS Neuroscience & Therapeutics (2019)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
F9634-100MG04061833621912
F9634-500MG04061832862187