1.00255
Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt
redox indicator
Sinonimo/i:
Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, 4-Anilinobenzene sulfonic acid barium salt, Barium diphenylaminesulfonate
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, redox indicator
Livello qualitativo
Stato
solid
tecniche
titration: suitable
Perdita
≤5% loss on drying, 105°C
pH
5.9 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
300 °C
Solubilità
water: soluble at 20 °C
Densità bulk
220 kg/m3
λmax
290-295 nm in water
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Ba+2].[S](=O)(=O)([O-])c3ccc(cc3)Nc4ccccc4.[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/2C12H11NO3S.Ba/c2*14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h2*1-9,13H,(H,14,15,16);/q;;+2/p-2
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Absorption maximum λmax. (water): 290 - 295 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.001 %; water; calculated on dried substance): 600 - 700
Loss on Drying (105 °C): ≤ 5 %
Suitability as redox indicator: passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1