Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Spedizione prevista il18 giugno 2027daSchnelldorf Distribution | 75,50 € |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
75,50 €
Spedizione prevista il18 giugno 2027Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
stainless steel
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
L
10 in.
General description
with serrated tips
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| L 10 in. | L 12 in. | L 6 in. | L 4 3/4 in. |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dressing tissue forceps
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F4517-1EA | 04061826744611 |