Vai a
F3892
Dressing tissue forceps
L 4 3/4 in.
Sinonimo/i:
tweezers, grasping aid, tongs, 70-4000, laboratory forceps
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
43,90 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
43,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
L
4 3/4 in.
General description
with serrated tips
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F4642F4517F4392
Dressing tissue forceps L 4 3/4 in.
F3892
Dressing tissue forceps
Dressing tissue forceps L 12 in.
F4642
Dressing tissue forceps
Dressing tissue forceps L 8 in.
F4392
Dressing tissue forceps
description
L 4 3/4 in.
description
L 12 in.
description
L 10 in.
description
L 8 in.
L
4 3/4 in.
L
12 in.
L
10 in.
L
8 in.
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dressing tissue forceps
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)