Vai a
F4142
Micro-dissecting forceps
curved
Sinonimo/i:
curved dissecting forceps, curved tissue forceps, 70-1010, handling tool, sample manipulator, sample pinchers, tweezers
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
64,70 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122405
64,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
L
4 in.
General description
with serrated tip
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F4017F4392F4517
Micro-dissecting forceps straight
F4017
Micro-dissecting forceps
Dressing tissue forceps L 8 in.
F4392
Dressing tissue forceps
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
L
4 in.
L
4 in.
L
8 in.
L
10 in.
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro-dissecting forceps
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
F4142-1EA04061826667071