Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 397,00 € |
25 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 873,00 € |
Informazioni su questo articolo
397,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
bovine blood (Fetal)
Quality Segment
form
saline suspension
extent of labeling
≥200 μg per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
Application
Fetuin-agarose is an agarose conjugate in saline suspension used in affinity chromatography, protein chromatography and specialty resins. Fetuin-agarose columns have been used in studies that inform the detection and quantification of tumor markers.
Physical form
Suspension in 0.5M NaCl containing preservative
Preparation Note
Prepared with Fetuin, F2379
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source bovine blood (Fetal) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form saline suspension | form solid | form solid | form solid |
| suitability suitable for chromatography | suitability - | suitability - | suitability - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 15-25°C |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?