Documenti
1.16801
Millipore
Agarose
(medium electroendoosmosis) for electrophoresis
Sinonimo/i:
Agarose
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105317
Numero indice EU:
232-731-8
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Punto di fusione
60-90 °C
Densità bulk
700 kg/m3
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Risultati analitici
Appearance (colour): white
Appearance (description): crystalline powder
Electroendoosmosis: 0.16 - 0.19
Sulphur (as SO₄): ≤ 0.2 %
Loss on drying (105 °C, 2 h): ≤ 8.0 %
Ash: ≤ 0.6 %
Gel point (1.5 % gel): 34 - 38 °C
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Agarosio MP powder, pkg of 100 g (11388983001), pkg of 500 g (11388991001)
Roche
AGRMP-RO
Agarosio MP
Agarosio BioReagent, for molecular biology, Wide range/Standard 3:1
Sigma-Aldrich
A7431
Agarosio
Agarosio High EEO
Sigma-Aldrich
A9793
Agarosio
Agarosio Low EEO, for Immunoelectrophoresis
Sigma-Aldrich
A4679
Agarosio
Agarosio High EEO, for molecular biology
Sigma-Aldrich
05066
Agarosio
Agarosio Type IV, Special High EEO
Sigma-Aldrich
A3643
Agarosio
Agarosio Special High EEO
Sigma-Aldrich
A5304
Agarosio
Agarosio Type I-A, low EEO
Sigma-Aldrich
A0169
Agarosio