Vai a
F2929
6-Fluoromevalonate
≥90% (GC), Mevalonate-pyrophosphate decarboxylase inhibitor, viscous liquid
Sinonimo/i:
Tetrahydro-4-fluoromethyl-4-hydroxy-2H-pyran-2-one, ZR 3516
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
203,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
775,00 €
658,75 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9FO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.13
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Form:
viscous liquid
203,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
6-Fluoromevalonate, ≥90% (GC), viscous liquid
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
viscous liquid
color
yellow tint
solubility
DMSO: ≥3 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1(CF)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H9FO3/c7-4-6(9)1-2-10-5(8)3-6/h9H,1-4H2
InChI key
DPPMVKMESJJAJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Fluoromevalonate has been used as a mevalonate pyrophosphate decarboxylase inhibitor:
  • to study the effect of mevalonate pathway inhibition on patient-derived brain tumor-initiating cells (BTICs) growth and self-renewal
  • to study its effect on induction of trained immunity by β-glucan in monocytes
  • to determine the effect of the mevalonate pathway (MVP) on ADP-ribosylation factor 6 (ARF6) activation
Biochem/physiol Actions
Mevalonate-pyrophosphate decarboxylase inhibitor
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2527C191SML0630
SW063058 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2527
SW063058
Capsazepine ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C191
Capsazepine
JW55 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0630
JW55
assay
≥90% (GC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
viscous liquid
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥3 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
yellow tint
color
white to beige
color
off-white
color
white to beige
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)