Vai a
C191
Capsazepine
≥98% (HPLC), solid, TRPV1 antagonist
Sinonimo/i:
N-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dihydroxy-2H-2-benzazepine-2-carbothioamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
170,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
575,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21ClN2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.90
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Capsazepine, ≥98% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc2CCCN(Cc2cc1O)C(=S)NCCc3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25)
InChI key
DRCMAZOSEIMCHM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Capsazepine has been used as a transient receptor potential vanilloid-1 (TRPV1) antagonist:
  • to study its effect on capsaicin induced extracellular signal-regulated kinase (ERK) phosphorylation[1]
  • to study the role of TRPV1 in central terminals on nociception in rats
  • for functional characterization of the TRPV1 in bull spermatozoa[2]
Biochem/physiol Actions
Capsazepine is a synthetic analog of capsaicin and a transient receptor potential vanilloid-1 (TRPV1) antagonist.[1] It exhibits anti-proliferative and anti-cancer effects in various cancer types including oral squamous cell carcinoma, non-small cell lung cancer (NSCLC), breast cancer, and prostate cancer cell lines (HSC-3, H460, MDA-231, and PC-3 respectively).[3] Capsazepine recovers impaired lung mechanics during endotoxemia and it may be a potential therapeutic target for acute lung injury (ALI).[4]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
211280Z0127S2694
Capsazepine ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C191
Capsazepine
Capsazepine A competitive antagonist of Capsaicin and resiniferatoxin. Capsazepine (1 µM) blocks capsaicin (60 nM) stimulated firing of C-fibers.
Sigma-Aldrich
211280
Capsazepine
SB-408124 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S2694
SB-408124
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
color
off-white
color
off-white
color
white
color
off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ablation and regeneration of peripheral and central TRPV1 expressing nerve terminals and the consequence of nociception
Yu SQ and Premkumar LS
Open Medicine : A Peer-Reviewed, Independent, Open-Access Journal, 8(1) (2015)
S Bevan et al.
British journal of pharmacology, 107(2), 544-552 (1992-10-01)
1. Capsazepine is a synthetic analogue of the sensory neurone excitotoxin, capsaicin. The present study shows the capsazepine acts as a competitive antagonist of capsaicin. 2. Capsazepine (10 microM) reversibly reduced or abolished the current response to capsaicin (500 nM)
Jorge De La Chapa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 27(1), 208-215 (2018-12-12)
We previously demonstrated that capsazepine (CPZ), a synthetic transient receptor potential Vanilloid subtype 1 (TRPV1) antagonist, has significant anti-cancer effects in vivo. The purpose of this study was to develop more potent analogs based upon CPZ pharmacophore and structure-activity relationships
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C191-25MG04061833468883
C191-5MG04061835370177
Domande
  1. With respect to product number catalog C191, concentrations below 10 mg/ml can be diluted with water?
    1 risposta
    1. Solubility is tested up to 10mg/mL in anhydrous DMSO. Capsazepine should not be reconstituted in aqueous solutions such as water.