Vai a
F100
Fluspirilene
Sinonimo/i:
8-[4,4-bis(p-Fluorophenyl)butyl]-1-phenyl-1,3,8-triazino[4.5]decan-4-one, R 6218
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
167,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
599,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H31F2N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
475.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
217-418-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
color
white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: insoluble, ethanol: soluble
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
room temp
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(CCCN2CCC3(CC2)N(CNC3=O)c4ccccc4)c5ccc(F)cc5
InChI
1S/C29H31F2N3O/c30-24-12-8-22(9-13-24)27(23-10-14-25(31)15-11-23)7-4-18-33-19-16-29(17-20-33)28(35)32-21-34(29)26-5-2-1-3-6-26/h1-3,5-6,8-15,27H,4,7,16-21H2,(H,32,35)
InChI key
QOYHHIBFXOOADH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Fluspirilene has been used as a neuroleptic drug to study its effects on human ether-a-go-go related gene (HERG).
Fluspirilene has been used to study its cytotoxicity effect on malignant glioma.
Biochem/physiol Actions
Fluspirilene has a potential to inhibit the activity of cyclin-dependent kinase 2 (CDK2). It is an effective anti-cancer agent used for treating human hepatocellular carcinoma.
Fluspirilene is a dopamine receptor antagonist. It also acts as a calcium channel blocker. Fluspirilene is an antipsychotic agent and exhibits neuoleptic properties. It exhibits therapeutic effects against glioblastoma and Schizophrenia.
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P3371JN0006L9668
Fluspirilene
Sigma-Aldrich
F100
Fluspirilene
Penfluridol ≥97% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
P3371
Penfluridol
Draflazine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
JN0006
Draflazine
Lidoflazine ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
L9668
Lidoflazine
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, ethanol: soluble, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
white
color
white
color
white to beige
color
white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
F100-50MG04061832090740
F100-10MG04061832090733