Vai a
P3371
Penfluridol
≥97% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
1-[4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-[4-chloro-3(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol, R16341
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
169,00 €
143,65 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H27ClF5NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
523.97
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
248-074-5
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
143,65 €
Prezzo di listino169,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1(CCN(CCCC(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3)CC1)c4ccc(Cl)c(c4)C(F)(F)F
InChI
1S/C28H27ClF5NO/c29-26-12-7-21(18-25(26)28(32,33)34)27(36)13-16-35(17-14-27)15-1-2-24(19-3-8-22(30)9-4-19)20-5-10-23(31)11-6-20/h3-12,18,24,36H,1-2,13-17H2
InChI key
MDLAAYDRRZXJIF-UHFFFAOYSA-N
Application
Penfluridol has been used as an antipsychotic agent:
  • to study its antimetastatic effect on triple-negative breast cancer cells[1]
  • to study its effects on the growth of glioblastoma cell lines[1],
  • to study its effects on the vascular endothelial growth factor (VEGF)-induced angiogenesis in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)[2]
Biochem/physiol Actions
Penfluridol is studied in the treatment of schizophrenia, Tourette syndrome and acute psychosis.[2] It also exhibits anticancer activity.[1]
T-type Ca2+ channel blocker; antipsychotic
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1241SML1243SML0858
Penfluridol ≥97% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
P3371
Penfluridol
Pyr6 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1241
Pyr6
Pyr10 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1243
Pyr10
SC-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0858
SC-1
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)