Vai a
F0769
Shake flasks, triple baffled
borosilicate glass flask, working volume 1,000 mL
Sinonimo/i:
baffled flasks, cell flask, cell flasks, conical flasks
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
6 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
486,00 €
461,70 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41122104
Binding type:
non-treated surface
Material:
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 6 ea
Feature:
without cap
461,70 €
Prezzo di listino486,00 €Risparmia il 5%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
sterility
non-sterile
feature
without cap
packaging
pack of 6 ea
H
23 cm
base diam.
13 cm
working volume
1,000 mL
binding type
non-treated surface
Other Notes
Extra-deep, with break-resistant lip (closures not included)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F0894F0152F0402
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
beaded neck neck, borosilicate glass flask
material
beaded neck neck, borosilicate glass , glass flask
material
beaded neck transparent polycarbonate flask
material
straight neck transparent polycarbonate flask
feature
without cap
feature
without cap
feature
cap: no, graduations 25 mL, without cap
feature
without cap
working volume
1,000 mL
working volume
-
working volume
-
working volume
-
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
case of 4
packaging
case of 2 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Shake flasks, triple baffled
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
F0769-6EA04061833575116