Documenti fondamentali
F0894
Sigma-Aldrich
Shake flasks, triple baffled
volume 2,000 mL
Sinonimo/i:
baffled flasks, cell flask, cell flasks, conical flasks
Scegli un formato
1 EA
85,80 €
85,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
85,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.22
85,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
beaded neck neck
borosilicate glass
glass flask
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pack of 1 ea
pack of 1
Altezza
28.5 cm
Diametro della base
16 cm
Capacità
2000 mL
Volume
2,000 mL
Tipo di binding
non-treated surface
Altre note
Extra-deep, with break-resistant lip (closures not included)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
  1. What is the inner diameter of the Bottle-Neck?
    1 risposta
    1. The inner diameter of the bottle neck is 38mm.