Vai a
E9386
5-Ethyl-2′-deoxyuridine
≥95% (HPLC), synthetic (organic), powder
Sinonimo/i:
EUdR, Edoxudine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
848,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.26
EC Number:
239-226-1
MDL number:
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
Assay:
≥95% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Storage temp.:
−20°C
848,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
5-Ethyl-2′-deoxyuridine,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H16N2O5/c1-2-6-4-13(11(17)12-10(6)16)9-3-7(15)8(5-14)18-9/h4,7-9,14-15H,2-3,5H2,1H3,(H,12,16,17)
InChI key
XACKNLSZYYIACO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
5-Ethyl-2′-deoxyuridine (EUdR) is used as a 5-fluorouracil (FU) modulator. EtdUrd may be used to enhance the therapeutic index of 5-FU by reducing the catabolism, prolonging the plasma and intratumoral concentrations of 5-FU, and offering protection to normal organs by increasing the endogenous uridine levels.
5-Ethyl-2′-deoxyuridine is an analog of pyrimidine, uridine. It is an effective antiviral agent and inhibits cell division in leukemic tumor cells. 5-Ethyl-2′-deoxyuridine interacts with 2′-deoxycytidine phosphate (dCTP) biosynthesis pathway to elicit antiproliferative effects.
Other Notes
Homolog of thymidine
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D5412D5782I7125
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.5%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
E9386-1G04061826690840
E9386-250MG04061833048115