Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 407,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
407,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
dry concentrate
Quality Segment
usage
sufficient for 50 tests
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
storage temp.
−20°C
Other Notes
Reconstitute to 5 mL per vial.
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| sensitivity measuring range 0.05-0.1 EU/mL | sensitivity measuring range - | sensitivity measuring range 0.05-0.1 EU/mL | sensitivity measuring range - |
| form dry concentrate | form dry concentrate | form solid | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| usage sufficient for 50 tests | usage sufficient for 20 tests | usage - | usage - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-Toxate™ reagent from Limulus polyphemus
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E8904-5ML | 04061838124098 |