Vai a
2108
E-Toxate Reagent
Single test vial
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 vials
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
278,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352204
278,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
solid
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
storage temp.
−20°C
Other Notes
10 mL of Catalog No. 2107 ("Endotoxin-free" water) is supplied with each 1-vial and 10-vial order. 2 × 10 mL is supplied with 100-vial orders.
Ready-to-use single test vials containing E-TOXATE reagent. Pipette test solution directly into the vial.
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E8904E8779E9029
description
Single test vial
description
sufficient for 50 tests
description
sufficient for 20 tests
description
alkaline detergent
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
sensitivity measuring range
-
sensitivity measuring range
-
form
solid
form
dry concentrate
form
dry concentrate
form
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)