Vai a
E5905
pCMV-BICEP-4 Expression Vector
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
20 μg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
811,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106621
811,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shipped in
dry ice
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
For transient, cytoplasmic expression of N-terminal FLAG® fusions and N-terminal c-myc fusions from bicistronic mRNA. Two genes can be cloned into MCS1 and MCS2 for transcription of a single message from the CMV promoter. This vector is useful for protein-protein interaction studies and multi-subunit proteins. Supplied with a control vector (pCMV-BICEP-4+p53/LTA) containing FLAG-p53 and c-myc-Large T antigen in MCS1 and MCS2.
Other Notes
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pCMV-BICEP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P9743E7773P1243
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)