Documenti fondamentali
E7773
Sigma-Aldrich
pFLAG-CMV-5c Expression Vector
Scegli un formato
20 μG
617,00 €
617,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
617,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106610
617,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Temperatura di conservazione
−20°C
Livello qualitativo
Applicazioni
For cytoplasmic expression
Note legali
pFLAG-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)