Vai a
E2535
Eprosartan mesylate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Eprosartan Monomethanesulfonate, SKF-108566J, Teveten
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
70,70 €
60,09 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
202,00 €
171,70 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H24N2O4S · CH4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
520.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
60,09 €
Prezzo di listino70,70 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Abbott
storage temp.
room temp
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CCCCc1ncc(\C=C(/Cc2cccs2)C(O)=O)n1Cc3ccc(cc3)C(O)=O
InChI
1S/C23H24N2O4S.CH4O3S/c1-2-3-6-21-24-14-19(12-18(23(28)29)13-20-5-4-11-30-20)25(21)15-16-7-9-17(10-8-16)22(26)27;1-5(2,3)4/h4-5,7-12,14H,2-3,6,13,15H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29);1H3,(H,2,3,4)/b18-12+;
InChI key
DJSLTDBPKHORNY-XMMWENQYSA-N
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Biochem/physiol Actions
Angiotensin II type 1 (AT1) receptor antagonist; anti-hypertensive.
Features and Benefits
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0198S4701PZ0255
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL at ~60 °C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to tan
color
white to off-white
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eprosartan mesylate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)