S4701
Suplatast tosylate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(+/-)-[2-[4-(3-ethoxy-2-hydroxypropoxy)phenylcarbamoyl]-ethyl] dimethylsulfonium p-toluenesulfonate, IPD-1151T, ST
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCOCC(O)COc2ccc(NC(=O)CC[S+](C)C)cc2
InChI
1S/C16H25NO4S.C7H8O3S/c1-4-20-11-14(18)12-21-15-7-5-13(6-8-15)17-16(19)9-10-22(2)3;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8,14,18H,4,9-12H2,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
RYVJQEZJUFRANT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3