Vai a
E1279
Enoximone
solid
Sinonimo/i:
1,3-Dihydro-4-methyl-5-(4-methylthiobenzoyl)-2H-imidazol-2-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
266,00 €
226,10 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
solid
226,10 €
Prezzo di listino266,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
color
light yellow
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL
SMILES string
CSc1ccc(cc1)C(=O)C2=C(C)NC(=O)N2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c1-7-10(14-12(16)13-7)11(15)8-3-5-9(17-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H2,13,14,16)
InChI key
ZJKNESGOIKRXQY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Selective phosphodiesterase III (PDE3) inhibitor. Prevents the degradation of cAMP by PDE. Increased cAMP results in enhanced contractility of the heart.
Selective phosphodiesterase III (PDE3) inhibitor. Prevents the degradation of cAMP by PDE.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D9190S5321O9387
Enoximone solid
Sigma-Aldrich
E1279
Enoximone
DCEBIO ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
D9190
DCEBIO
S15535 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S5321
S15535
Oxatomide ≥99%
Sigma-Aldrich
O9387
Oxatomide
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ~6 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
color
light yellow
color
white to off-white
color
white
color
white
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140)
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363)
Gene Information
-
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
E1279-50MG04061833629703
E1279-10MG04061833629697