Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 86,60 € |
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 159,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 275,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 834,00 € |
Informazioni su questo articolo
86,60 €
Nome del prodotto
β-Estradiol 17-(β-D-glucuronide) sodium salt,
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC12CCC3C(CCc4cc(O)ccc34)C1CCC2OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O
InChI
1S/C24H32O8.Na.H/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(25)10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;;/h3,5,10,14-21,23,25-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);;
InChI key
GPLPNZUTAJWRLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥93% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| solubility 0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?