Vai a
D9758
Dilaurin Mixed Isomers
≥99%
Sinonimo/i:
Dilaurin Isomer Mixture
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
96,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
443,00 €
332,25 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H52O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
456.70
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-586-9
NACRES:
NA.25
96,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
plant kernels (palm)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-23-25(28)24-32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-24-25(23-28)32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h2*25,28H,3-24H2,1-2H3
InChI key
RURSPNRVQHSFCU-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T4891PHL8923143236
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (GC)
biological source
plant kernels (palm)
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D9758-1G04061833591062
D9758-100MG04061833591055