43236
2-Ethyl-3,5(6)-dimethylpyrazine, mixture of isomers
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Ethyl-3(5 or 6)-dimethylpyrazine, mixture of isomers
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤2.0% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.500-1.502
n20/D 1.5015 (lit.)
P. eboll.
180-181 °C (lit.)
Densità
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCc1ncc(C)nc1C.CCc2nc(C)cnc2C
InChI
1S/2C8H12N2/c1-4-8-7(3)10-6(2)5-9-8;1-4-8-7(3)9-5-6(2)10-8/h2*5H,4H2,1-3H3
BOFLOMVCGPWPQC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?