Vai a
D9378
3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine
≥95% (TLC), powder, DOPA enantiomer
Sinonimo/i:
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-D-alanine, D-3-Hydroxytyrosine, D-DOPA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
241,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
802,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
227-343-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2417637
Assay:
≥95%
Form:
powder
241,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine, powder, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
276-278 °C (lit.)
solubility
1 M HCl: soluble, ethanol: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m1/s1
InChI key
WTDRDQBEARUVNC-ZCFIWIBFSA-N
Application
3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine has been used as a standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) analysis of L-DOPA extracted from both germinated and raw seed flours of velvet bean.
Biochem/physiol Actions
3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine (D-DOPA) is a DOPA enantiomer. It exhibits antimicrobial activity. D-DOPA serves as a precursor for dopamine.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D9628A091247435
D-Ala-D-Ala
Sigma-Aldrich
A0912
D-Ala-D-Ala
assay
≥95%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
1 M HCl: soluble, ethanol: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
276-278 °C (lit.)
mp
276-278 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)