Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 202,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 570,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
202,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
D-Ala-D-Ala,
assay
≥99%
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](N)C(=O)N[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-3(7)5(9)8-4(2)6(10)11/h3-4H,7H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4-/m1/s1
InChI key
DEFJQIDDEAULHB-QWWZWVQMSA-N
Application
- Binding Mode-Based Physicochemical Screening Method Using d-Ala-d-Ala Silica Gel and Chemical Modification Approach to Facilitate Discovery of New Macrolactams, Banglactams A and B, from Nonomuraea bangladeshensis K18-0086.: Describes a novel screening method employing D-Ala-D-Ala silica gel to discover new macrolactams with potential antibacterial properties. This technique aids in identifying compounds that inhibit bacterial cell wall synthesis (Kimishima et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
D-Ala-D-Ala is found in the stem termini of peptidoglycan side-chain pentapeptide found in the cell walls of gram positive bacteria. The D-ala-d-ala stem termini is the site of interaction of glycopeptide antibiotics such as vancomycin and teicoplanin. D-ala-D-ala is a substrate used to study kinetics of UDPMurNAc-tripeptide D-alanyl-D-alanine-adding (ligase) enzyme.
D-Ala-D-Ala, a terminus moiety of bacterial peptidoglycans, is used for affinity chromatography and binding mechanism studies of antibiotics such as teicoplanin, ristocetin, vancomycin.
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description - | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| color white to off-white | color - | color white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?