Vai a
D8190
3′,4′-Dichlorobenzamil hydrochloride
>98% (HPLC)
Sinonimo/i:
L-594,881
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
199,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12N7OCl3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
425.10
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
199,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: soluble 30 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(N)=C(Cl)N=C1C(NC(NCC2=CC(Cl)=C(Cl)C=C2)=N)=O.Cl
InChI
1S/C13H12Cl3N7O.ClH/c14-6-2-1-5(3-7(6)15)4-20-13(19)23-12(24)8-10(17)22-11(18)9(16)21-8;/h1-3H,4H2,(H4,17,18,22)(H3,19,20,23,24);1H
InChI key
LPHAOBPPRPXQLQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibits Na+/Ca2+ exchanger, Na+ transport and sarcoplasmic reticulum Ca2+ release channels.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C6492A3355S5192
ATC0175 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
A3355
ATC0175
SB 222200 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S5192
SB 222200
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble 30 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 30 mg/mL, water, high purity: 30 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble
color
yellow
color
off-white
color
-
color
light yellow
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)