Vai a
D6162
DKW/Juglans Basal Salt Mixture
powder, suitable for plant cell culture
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
17,50 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
17,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
DKW/Juglans (walnut) Basal Salt Mixture is composed of macro- and micronutrients. DKW/Juglans Basal Salt Mixture may be used as a chemstock to support the reconstitution of DKW/Juglans medium. DKW medium was originally developed for walnut micropropagation.
Media Formulation
DKW/Juglans Basal Salt Mixture has been used as a basal medium for the growth of leaf explants.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S6765C1416M2909
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
form
powder
form
fine powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3
Classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
6484-52-2
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.
Charles A Leslie et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 344, 297-307 (2006-10-13)
Walnut species are important nut and timber producers in temperate regions of Europe, Asia, South America, and North America. Trees can be impacted by Phytophthora, crown gall, nematodes, and cherry leaf roll virus; nuts can be severely damaged by codling
Cytokinins, donor plants and time in culture affect shoot regenerative capacity of American elm leaves
George M W and Tripepi R R
Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 39(1), 27-36 (1994)
C El Euch et al.
Plant molecular biology, 38(3), 467-479 (1998-09-25)
Walnut somatic embryos (Juglans nigra x Juglans regia) were transformed with a vector containing a neomycin phosphotransferase II, a beta-glucuronidase and an antisense chalcone synthase (chs) gene. This antisense construct included a 400 bp cDNA fragment of a walnut chs
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D6162-1L04061835568369
Domande
  1. May I request for the compositions of this DKW basal salt
    1 risposta
    1. The composition of this product, DKW/Juglans Basal Salt Mixture, can be viewed at: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/361/201/d6162for.