Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 126,00 € | |
| 100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 387,00 € | |
| 500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.550,00 € |
Informazioni su questo articolo
126,00 €
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
impurities
3-phosphoglyceric acid, essentially free
color
white to off-white
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
Na: 24.5-32.5% (anhydrous)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC(=O)[C@@H](COP(O)(O)=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8O10P2.Na.H/c4-3(5)2(13-15(9,10)11)1-12-14(6,7)8;;/h2H,1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)(H2,9,10,11);;/t2-;;/m1../s1
InChI key
JJEMSNINYKJOBZ-YBBRRFGFSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source synthetic (inorganic) | biological source egg white | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white | color white | color white to faintly brown |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D5764-25MG | 04061833586761 |
| D5764-100MG | 04061832389042 |
| D5764-500MG | 04061832389066 |