Merck
D9134
2,3-Diphospho-D-glyceric acid penta(cyclohexylammonium) salt
≥97% (TLC)
Sinonimo/i:
D-Glycerate 2,3-diphosphate pentacyclohexylamine salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H8O10P2 · 5C6H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
761.91
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
egg white
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
impurities
≤1% 3-phosphoglyceric acid
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.NC4CCCCC4.NC5CCCCC5.OC(=O)[C@@H](COP(O)(O)=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/5C6H13N.C3H8O10P2/c5*7-6-4-2-1-3-5-6;4-3(5)2(13-15(9,10)11)1-12-14(6,7)8/h5*6H,1-5,7H2;2H,1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)(H2,9,10,11)/t;;;;;2-/m.....1/s1
InChI key
WMBJYTVZNODJKS-SPUYNGLASA-N
Application
D-Glycerate 2,3-diphosphate (DPG), cofactor of both phosphoglyceric acid mutase and hemoglobin, may be used as a reference compound in analysis of blood cell (erythrocyte) glycolysic cycle metabolites. 2,3-diphosphoglycerate (DPG) may be used as a reference in assays that measure DPG levels to indicate the health status of erythrocytes/red blood cells (RBC).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)