Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 50,50 € | |
| 5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 167,00 € | |
| 10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 309,00 € | |
| 25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 664,00 € | |
| 50 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 996,00 € |
Informazioni su questo articolo
50,50 €
Quality Segment
assay
≥96%
form
powder, crystals or chunks
technique(s)
titration: 96-104% (with NaOH)
color
white to light brown, and Faint Red and Faint Grey to Light Grey
mp
280 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH.H2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H;1H2
InChI key
DXWSCXIZIHILNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: 96-104% (with NaOH) | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable |
| color white to light brown, and Faint Red and Faint Grey to Light Grey | color off-white to faint red, to beige | color - | color - |
| form powder, crystals or chunks | form powder | form powder | form - |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility acetic acid: water (1:2): 20 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
868272-85-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Contenuto correlato
Instructions
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D5637-50G | 04061835347506 |
| D5637-1G | 04061835347483 |
| D5637-10G | 04061835347476 |
| D5637-25G | 04061835347490 |
| D5637-5G | 04061835347513 |
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
Do you have a staining protocol for Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB)?
1 risposta-
Dissolve 10 mg in 15 mL of Tris buffered saline, pH 7.6 (Tris-buffered saline tablet, Sigma Product No. T5030 may be used). Add 12 uL of fresh 30% hydrogen peroxide (Sigma Product No. H1009) prior to use. Solution may be filtered through a 0.2 micron filter immediately prior to use if necessary. DAB and hydrogen peroxide concentrations may be adjusted to suit individual applications. The stain can be enhanced with Ni. Make up 0.3% (w/v) NiCl2 in water. Add 1 mL of the NiCl2 stock to 9 mL DAB solution.
Utile?
-
-
What is the solution stability of Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB)?
1 risposta-
In our experience, solutions of DAB should be made immediately prior to use for best results. If and only if necessary, solutions can be kept in the dark and refrigerated for overnight storage. Based on our Immunology Department’s experience, storing the solution overnight did not give good reproducibility. However, the literature indicates that it is possible to store solutions of DAB at -20°C. DAB dissolved in Tris buffered saline (pH 7.6) at 0.6 mg/ml was reported to be stable for several weeks at 4°C.
Utile?
-
-
How is Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB), shipped and stored?
1 risposta-
The product is shipped at ambient temperature. However, it is stored at -20 degrees C for long term storage.
Utile?
-
-
Can the solutions of Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB), be filtered?
1 risposta-
DAB solution may be filtered through a 0.2 micron filter immediately prior to use.
Utile?
-
-
What is Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB), soluble in?
1 risposta-
DAB HCl is soluble in water at 50 mg/ml yielding a clear to slightly hazy solution. For consistency, it is important to allow DAB to come to room temperature before making solutions. Water quality is extremely important, so only high quality deionized or distilled water should be used to make DAB solutions.
Utile?
-
-
What is the shelf life of Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB)?
1 risposta-
This product has a shelf life of 3 years.