Vai a
T8768
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
horseradish peroxidase substrate, chromogenic, ≥98%, powder
Sinonimo/i:
TMB dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
28,20 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
85,30 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
407,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2·2HCl·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.27 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
28,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, powder, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
acetic acid: water (1:2): 20 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
InChI key
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate (TMB-d) is a sensitive chromogen substrate for peroxidase. It is non- carcinogenic, hence, it can be used as a safe substitute for benzidine. TMB-d is useful in quantifying hemoglobin and in staining myeloperoxidase-containing granules in granulocytes.
Application
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate has also been used as a horseradish peroxidase substrate in enzyme linked immunosorbent assay and reverse dot blot (RDB).
Noncarcinogenic substitute for benzidine.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
87750T2885861510
assay
≥98%
assay
≥98.0% (calc. on dry substance, AT)
assay
≥98% (TLC)
assay
97%
solubility
acetic acid: water (1:2): 20 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
acetic acid: water (1:2): soluble 0.1 g/5mL (hot)
solubility
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
207738-08-7
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)