Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 236,00 € | |
| 1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.030,00 € |
Informazioni su questo articolo
236,00 €
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
112-116 °C (lit.)
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI key
IWEDIXLBFLAXBO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as an auxin to maintain wheat embryos post pollination
- as a Murashige and Skoog (MS) medium supplement to culture embryos
- as an auxin in induction medium to induce somatic embryogenesis in barely tissue culture
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form powder |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) - |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 112-116 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 112-116 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dicamba
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D5417-100MG | 04061835514090 |
| D5417-1G | 04061835507245 |