705306
Dicamba-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid-(ring-13C6)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
112-116 °C
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CO[13c]1[13c](Cl)[13cH][13cH][13c](Cl)[13c]1C(O)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
IWEDIXLBFLAXBO-WBJZHHNVSA-N
Confezionamento
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2