Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 μmol | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 153,00 € | |
| 0.1 mmol | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 394,00 € |
Informazioni su questo articolo
153,00 €
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
concentration
100 mM (pH 7)
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| assay ≥99% | assay ≥95% | assay 99% (dNTP) | assay ≥99% |
| form liquid | form powder | form solution | form liquid |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D4913-.1MMO | 04061833451021 |
| D4913-25UMO | 04061833585870 |