Vai a
D5038
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate trisodium salt solution
100 mM (pH 7)
Sinonimo/i:
dGTP-Na3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.1 mmol
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
366,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13N5Na3O13P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
573.13
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
300-026-5
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
366,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥99%
Quality Segment
form
liquid
concentration
100 mM (pH 7)
technique(s)
whole genome amplification: suitable
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3.3Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(26-6)2-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
InChI key
IWGGLKOTEOCWQP-BIHLCPNHSA-K
General description
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate (dGTP) is made of a guanine nucleobase attached to deoxyribose and a 5′-hydroxyl on the sugar linked to a chain of three phosphate residues. It is used by the cells for the synthesis of DNA with the help of DNA polymerase.
Application
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate trisodium salt solution has been used:
  • in a reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) for DNA amplification.
  • as a component of the PCR mix for in situ reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) amplification of mRNA from prokaryotic and eukaryotic ribosomes
  • to study the mutations in the HBB gene via amplification refractory mutation system (ARMS)-PCR
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate trisodium salt is utilized for methods such as DNA sequencing, PCR and other DNA polymerase based DNA synthesis and repair techniques.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D717011051466001D6920
dGTP =98%, solution, 100 mM, suitable for PCR, suitable for DNA sequencing
Roche
11051466001
dGTP
description
100 mM (pH 7)
description
10 mM in H2O
description
=98%, solution, 100 mM, suitable for PCR, suitable for DNA sequencing
description
10 mM
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
98%
assay
≥99%
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
concentration
100 mM (pH 7)
concentration
10 mM in H2O
concentration
100 mM
concentration
10 mM
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)